5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC31424-1G
PC31424-250MG
PC31424-500MG
PC31424-2.5G
PC31424-5G
APOSPC31424-1GEA
5860
CZK
APOSPC31424-1G
APOSPC31424-250MG
APOSPC31424-500MG
APOSPC31424-2.5G
APOSPC31424-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₄ClF₃O₃S Bod varu: 44…46 °C/1mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02677699 CAS číslo: 306935-02-4 UN: 3265 ADR: 8,III |