Tisk…
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31341-1G PC31341-5G
APOSPC31341-1GEA 0 CZK
APOSPC31341-1G APOSPC31341-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Vzorec: C₇H₁₁F₃O
Bod varu: 70…75 °C/15mmHg
Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102144
CAS číslo: 30129-18-1