Tisk…
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31334-1G PC31334-5G
APOSPC31334-1GEA 5960 CZK
APOSPC31334-1G APOSPC31334-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00829056
CAS číslo: 78950-29-5