1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1,8-octanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluor-1,8-octandiol, 1H,1H,8H,8H-Perfluoro-1,8-octandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Dodecafluoro-1,8-octandiol
PC3132L-25G
PC3132L-5G
APOSPC3132L-25GEA
10350
CZK
APOSPC3132L-25G
APOSPC3132L-5G
1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol 98%
1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol
Vzorec:
C₈H₆F₁₂O₂ Bod varu: >250 °C Bod tání: 80…83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00153145 CAS číslo: 90177-96-1 |