Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC3132G-100G
PC3132G-25G
PC3132G-5G
APOSPC3132G-100GEA
9860
CZK
APOSPC3132G-100G
APOSPC3132G-25G
APOSPC3132G-5G
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride
HFPO trimer, tetramer, pentamer also available.
Vzorec:
C₆F₁₂O₂ Bod varu: 54…56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00054657 CAS číslo: 2062-98-8 EINECS: 218-173-8 UN: 3265 ADR: 8,III |