1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3132F-5G
PC3132F-25G
APOSPC3132F-5GEA
2070
CZK
APOSPC3132F-5G
APOSPC3132F-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate
Prone to polymerisation, may require distillation if not used within 3 months
Vzorec:
C₁₁H₈F₁₂O₂ MW: 400,17 g/mol Bod varu: 112 °C/40mmHg Hustota: 1,536 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00080658 CAS číslo: 2261-99-6 |