Tisk…
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: DFHA, Acrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Acrylate
PC3132-100G PC3132-25G
APOSPC3132-100GEA 0 CZK
APOSPC3132-100G APOSPC3132-25G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate 97%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate
Vzorec: C₁₀H₆F₁₂O₂
MW: 386.14 g/mol
Bod varu: 197 °C
Hustota: 1.581 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00080746
CAS číslo: 2993-85-3
EINECS: 221-064-8