Tisk…
7H-Dodecafluoroheptanoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3131E-25G PC3131E-1G PC3131E-5G
APOSPC3131E-25GEA 7440 CZK
APOSPC3131E-25G APOSPC3131E-1G APOSPC3131E-5G
7H-Dodecafluoroheptanoyl chloride 98%
7H-Dodecafluoroheptanoyl chloride
Vzorec: C₇HClF₁₂O
Bod varu: 130…135 °C
Hustota: 1,752 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153143
CAS číslo: 41405-35-0
UN: 3265
ADR: 8,III