Tisk…
1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol 92%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1-heptanol, 1H,1H,7H-Perfluoro-1-heptanol, 1H,1h,7h-dodecafluoro-1-heptanol
PC3130-500G
APOSPC3130-500GEA 5630 CZK
APOSPC3130-500G
1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol 92%
1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol
Contains upto 6% H(CF2CF2)nCHOH(CF2CF2)mH where m+n=3; Surface tension 23.8 dynes/cm@20C;
Vzorec: C₇H₄F₁₂O
MW: 332,09 g/mol
Bod varu: 169…170 °C
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,762 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039630
CAS číslo: 335-99-9
EINECS: 206-406-6