2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-[N,N-Bis(Trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Comins Triflating Reagent, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
PC3128-25G
PC3128-100G
PC3128-5G
APOSPC3128-25GEA
2240
CZK
APOSPC3128-25G
APOSPC3128-100G
APOSPC3128-5G
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Vzorec:
C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂ MW: 392.67 g/mol Bod tání: 45…47 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00191833 CAS číslo: 145100-51-2 |