Tisk…
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3123-250MG PC3123-1G
APOSPC3123-250MGEA 1820 CZK
APOSPC3123-250MG APOSPC3123-1G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Vzorec: C₇H₆F₃N₃O
MW: 205,14 g/mol
Bod tání: 183…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219948
CAS číslo: 175204-85-0