2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC31223-1G
PC31223-250MG
APOSPC31223-1GEA
2740
CZK
APOSPC31223-1G
APOSPC31223-250MG
2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₁₄H₁₀FNO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00117030 CAS číslo: 219539-49-8 |