1,6-Divinylperfluorohexane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3120-1G
PC3120-25G
PC3120-5G
PC3120-100G
APOSPC3120-1GEA
0
CZK
APOSPC3120-1G
APOSPC3120-25G
APOSPC3120-5G
APOSPC3120-100G
1,6-Divinylperfluorohexane 99%
1,6-Divinylperfluorohexane
Vzorec:
C₁₀H₆F₁₂ Bod varu: 83,5 °C/43mmHg Hustota: 1,332 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077521 CAS číslo: 1800-91-5 |