Tisk…
3-Fluorobenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3117-25G PC3117-5G
APOSPC3117-25GEA 6550 CZK
APOSPC3117-25G APOSPC3117-5G
3-Fluorobenzenesulphonamide 97%
3-Fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆FNO₂S
Bod tání: 124…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042284
CAS číslo: 1524-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III