Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyrazole
PC3116B-1G PC3116B-5G
APOSPC3116B-1GEA 625 CZK
APOSPC3116B-1G APOSPC3116B-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₂F₆N₂
MW: 204.07
Bod varu: 148
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153672
CAS číslo: 14704-41-7