Tisk…

3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3116-5G PC3116-25G PC3116-100G
APOSPC3116-5GEA 622 CZK
APOSPC3116-5G APOSPC3116-25G APOSPC3116-100G
3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone 98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec: C₁₁H₈F₆O
Bod varu: 72 °C/7mmHg
Hustota: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009911
CAS číslo: 85068-34-4
EINECS: 285-296-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR