Tisk…
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3115M-1G PC3115M-5G
APOSPC3115M-1GEA 1740 CZK
APOSPC3115M-1G APOSPC3115M-5G
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea 98%
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Vzorec: C₉H₆F₆N₂S
Bod tání: 168…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041172
CAS číslo: 175277-17-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III