Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3115B-100G PC3115B-25G PC3115B-5G
APOSPC3115B-100GEA 7250 CZK
APOSPC3115B-100G APOSPC3115B-25G APOSPC3115B-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₉H₃F₆NS
Bod varu: 109…110 °C/35mmHg
Hustota: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040838
CAS číslo: 23165-29-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III