Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3115A-25G PC3115A-5G
APOSPC3115A-25GEA 8010 CZK
APOSPC3115A-25G APOSPC3115A-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₉H₃F₆NO
Bod varu: 62 °C/2mmHg
Hustota: 1,476 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013559
CAS číslo: 16588-74-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III