Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3114L-1G PC3114L-500MG
APOSPC3114L-1GEA 1330 CZK
APOSPC3114L-1G APOSPC3114L-500MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₉F₆NO₂
MW: 301.19 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00061309
CAS číslo: 237076-69-6