3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC3114G-5G
PC3114G-100G
PC3114G-25G
APOSPC3114G-5GEA
622
CZK
APOSPC3114G-5G
APOSPC3114G-100G
APOSPC3114G-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec:
C₁₀H₅F₆N MW: 253.15 g/mol Hustota: 1.42 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009904 CAS číslo: 85068-32-2 EINECS: 285-294-0 UN: 3276 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...