(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3113G-100G
PC3113G-1KG
PC3113G-25G
APOSPC3113G-100GEA
2480
CZK
APOSPC3113G-100G
APOSPC3113G-1KG
APOSPC3113G-25G
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH Bod tání: 121…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009908 CAS číslo: 85068-33-3 EINECS: 285-295-6 |