Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-3-methoxybenzotrifluoride
PC3113-25G
APOSPC3113-25GEA 4200 CZK
APOSPC3113-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Bod tání: 26…28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115974
CAS číslo: 402-07-3