Tisk…

3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol

PC3112-100G PC3112-25G
APOSPC3112-100GEA 3740 CZK
APOSPC3112-100G APOSPC3112-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₈H₄F₆O
MW: 230,11 g/mol
Bod varu: 97…98 °C/50mmHg
Bod tání: 20…21 °C
Hustota: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000386
CAS číslo: 349-58-6
EINECS: 206-488-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR