2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3111-250MG
PC3111-1G
PC3111-5G
APOSPC3111-250MGEA
2480
CZK
APOSPC3111-250MG
APOSPC3111-1G
APOSPC3111-5G
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Vzorec:
C₁₆H₁₂F₃NO₂ Bod tání: 193…196 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03424486 CAS číslo: 502625-50-5 |