Tisk…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3109-100G PC3109-25G PC3109-5G
APOSPC3109-100GEA 0 CZK
APOSPC3109-100G APOSPC3109-25G APOSPC3109-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene
Vzorec: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259,11 g/mol
Bod varu: 72 °C/760mmHg
Hustota: 1,535 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000384
CAS číslo: 328-75-6