Tisk…

1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene

PC3106-100G PC3106-25G PC3106-500G
APOSPC3106-100GEA 1120 CZK
APOSPC3106-100G APOSPC3106-25G APOSPC3106-500G
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene

Reagent for adding inductively withdrawing substituent into precursors for carbocations, J.O.C., 1984, 49, 2608

Vzorec: C₈H₃BrF₆
Bod varu: 155 °C
Bod tání: –16 °C
Hustota: 1,699 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000381
CAS číslo: 328-70-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR