Tisk…
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene
PC3105W-25G PC3105W-100G PC3105W-5G
APOSPC3105W-25GEA 1410 CZK
APOSPC3105W-25G APOSPC3105W-100G APOSPC3105W-5G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃BrF₆
MW: 293,01 g/mol
Bod varu: 158 °C/740mmHg
Hustota: 1,738 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074904
CAS číslo: 327-75-3