Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3105-25G PC3105-500G
APOSPC3105-25GEA 1240 CZK
APOSPC3105-25G APOSPC3105-500G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₆
MW: 307.03
Bod varu: 136…140 °C/14mmHg
Bod tání: 18 °C
Hustota: 1.675 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009905
CAS číslo: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN: 2920
ADR: 8+3 II