Tisk…

2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene

PC3104T-1G PC3104T-5G PC3104T-25G
APOSPC3104T-1GEA 1160 CZK
APOSPC3104T-1G APOSPC3104T-5G APOSPC3104T-25G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₆
MW: 307,03 g/mol
Bod varu: 112 °C/0,2mmHg
Hustota: 1,637 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010306
CAS číslo: 140690-56-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR