Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC3104M-100G PC3104M-25G PC3104M-1G PC3104M-10G
APOSPC3104M-100GEA 5630 CZK
APOSPC3104M-100G APOSPC3104M-25G APOSPC3104M-1G APOSPC3104M-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₇F₆N
MW: 243,15 g/mol
Bod varu: 82…84 °C/15mmHg
Bod tání: 50…55 °C
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009909
CAS číslo: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
UN: 3259
ADR: 8,II