Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC3104H-100G PC3104H-10G PC3104H-25G
APOSPC3104H-100GEA 2150 CZK
APOSPC3104H-100G APOSPC3104H-10G APOSPC3104H-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₆F₆O
MW: 244.14
Bod varu: 100 °C/14mmHg
Bod tání: 53…56 °C
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009907
CAS číslo: 32707-89-4
EINECS: 251-168-9