Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3104-100G PC3104-25G PC3104-5G
APOSPC3104-100GEA 2610 CZK
APOSPC3104-100G APOSPC3104-25G APOSPC3104-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₃ClF₆O
Bod varu: 65…67 °C/12mmHg
Hustota: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000387
CAS číslo: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
UN: 3265
ADR: 8,II