Tisk…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3103D-1G PC3103D-25G PC3103D-100G
APOSPC3103D-1GEA 622 CZK
APOSPC3103D-1G APOSPC3103D-25G APOSPC3103D-100G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₃ClF₆O
Bod varu: 179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061227
CAS číslo: 53130-43-1
UN: 3265
ADR: 8,III