Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-(phenylmethanoyl)benzene
PC3103-10G PC3103-50G PC3103-5G
APOSPC3103-10GEA 1450 CZK
APOSPC3103-10G APOSPC3103-50G APOSPC3103-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₅H₈F₆O
MW: 318.22
Bod varu: 111…112 °C/0.2mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015510
CAS číslo: 21221-93-2
EINECS: 244-282-5