Tisk…
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3102-25G PC3102-5G PC3102-10G
APOSPC3102-25GEA 10420 CZK
APOSPC3102-25G APOSPC3102-5G APOSPC3102-10G
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98%
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₅H₈F₆O
Bod tání: 93…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013561
CAS číslo: 21084-22-0