Tisk…
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC3101-1G PC3101-5G PC3101-25G
APOSPC3101-1GEA 622 CZK
APOSPC3101-1G APOSPC3101-5G APOSPC3101-25G
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₅H₈F₆O
MW: 318,22 g/mol
Bod tání: 98…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000390
CAS číslo: 1868-00-4