3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3100-100G
PC3100-25G
PC3100-500G
APOSPC3100-100GEA
2200
CZK
APOSPC3100-100G
APOSPC3100-25G
APOSPC3100-500G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₉H₃F₆N Bod varu: 154…156 °C Bod tání: 16…21 °C Hustota: 1,421 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000379 CAS číslo: 27126-93-8 EINECS: 248-240-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...