Tisk…
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3098-25G PC3098-5G PC3098-1G
APOSPC3098-25GEA 8170 CZK
APOSPC3098-25G APOSPC3098-5G APOSPC3098-1G
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059521
CAS číslo: 914635-58-8