Tisk…
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3096-250MG
APOSPC3096-250MGEA 1740 CZK
APOSPC3096-250MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₃F₆N
MW: 239,1172 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061226
CAS číslo: 25753-25-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III