Tisk…
2-Chloro-4-methylbenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC3091-1G PC3091-25G PC3091-5G
APOSPC3091-1GEA 622 CZK
APOSPC3091-1G APOSPC3091-25G APOSPC3091-5G
2-Chloro-4-methylbenzotrifluoride 98%
2-Chloro-4-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆ClF₃
MW: 194,58 g/mol
Bod varu: 91 °C/50mmHg
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190112
CAS číslo: 74483-46-8