Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3090C-100G PC3090C-25G
APOSPC3090C-100GEA 11410 CZK
APOSPC3090C-100G APOSPC3090C-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Vzorec: C₉H₆F₆N₂O
Bod tání: 132…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051848
CAS číslo: 26107-82-4
EINECS: 247-462-1