Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3090-100G PC3090-10G PC3090-5G PC3090-25G
APOSPC3090-100GEA 2480 CZK
APOSPC3090-100G APOSPC3090-10G APOSPC3090-5G APOSPC3090-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12
Bod varu: 260
Bod tání: 140…144 °C
Hustota: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000388
CAS číslo: 725-89-3
EINECS: 211-970-1