Tisk…
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3089-10G PC3089-1G PC3089-5G
APOSPC3089-10GEA 0 CZK
APOSPC3089-10G APOSPC3089-1G APOSPC3089-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000376
CAS číslo: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1