Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3088-1G PC3088-5G PC3088-25G
APOSPC3088-1GEA 622 CZK
APOSPC3088-1G APOSPC3088-5G APOSPC3088-25G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12
Bod varu: 248.5 °C
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013249
CAS číslo: 42580-42-7