Tisk…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3087-25G PC3087-5G PC3087-1G
APOSPC3087-25GEA 3770 CZK
APOSPC3087-25G APOSPC3087-5G APOSPC3087-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12
Bod varu: 260
Bod tání: 108…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042496
CAS číslo: 32890-87-2