3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3,3'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
PC3086M-1G
PC3086M-250MG
APOSPC3086M-1GEA
10350
CZK
APOSPC3086M-1G
APOSPC3086M-250MG
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Vzorec:
C₁₄H₁₀F₆N₂ MW: 320,24 g/mol Bod tání: 116…118 °C Bod vzplanutí: 165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236672 CAS číslo: 346-88-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...