Tisk…
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3086E-1G PC3086E-5G
APOSPC3086E-1GEA 2400 CZK
APOSPC3086E-1G APOSPC3086E-5G
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol 97%
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
Vzorec: C₁₅H₁₀F₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045091
CAS číslo: 203915-48-4