Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
PC3086-100G PC3086-25G PC3086-5G
APOSPC3086-100GEA 14290 CZK
APOSPC3086-100G APOSPC3086-25G APOSPC3086-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Vzorec: C₈H₄F₆S
MW: 246.18
Bod varu: 167 °C
Hustota: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042273
CAS číslo: 130783-02-7
UN: 3334
ADR: 9 III