Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC3085-25G PC3085-5G
APOSPC3085-25GEA 2650 CZK
APOSPC3085-25G APOSPC3085-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₆O₂S
MW: 312.62
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014725
CAS číslo: 39234-86-1
UN: 3261
ADR: 8 II